Learn More
Kartell™ Caja de envío de portaobjetos de polipropileno
Ideal para almacenar y enviar portaobjetos. La caja de envío de portaobjetos de polipropileno Kartell™ cuenta con un tapón con roscas profundas, que permite un sellado a prueba de fugas para su envío.
Marca:  Kartell™ 0092200
Código de producto. 10584661
  • 39.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Descripción
  • Perfecto para almacenar y enviar entre 5 y 10 portaobjetos de microscopio
  • Irrompibles
  • Químicamente inertes
  • El recipiente puede contener hasta 12 ml como un vial de muestra
  • Fácil de retirar
  • Sello a prueba de fugas para envío
  • Se suministra con una pequeña asa en la tapa para el etiquetado
  • El tapón debe sellarse con cinta adhesiva para el envío