Learn More
Brand™ Embudos de separación de polipropileno con tapón de rosca y llave de paso
Código de producto. 10547271 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10547271 250 ml cada uno
10343561 1000 ml cada uno
10028380 125 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10547271 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 140005
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Fabricado en polipropileno para una proporcionar mayor claridad y facilidad de observación de los contenidos.
  • Con tapa de rosca de polipropileno
  • Con llave de paso cónica especial de PTFE con dispositivo de retención
  • Esterilización en autoclave a 121°C
  • Se venden individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Incluye Tapón de rosca y llave de paso
Cantidad 1/paq.
Tipo de producto Embudo de separación