Learn More
BRAND™ Embudo de separación de polipropileno
Código de producto. 10383511 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10383511 500 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10383511 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 140006
En stock
El embudo de separación de polipropileno incluye un tapón de rosca de polipropileno y una llave de paso cónica especial de PTFE.
  • Alta claridad para la observación del contenido
  • Con tapón de rosca de PP y llave de paso cónica especial de PTFE con dispositivo de retención
  • Esterilizable en autoclave (121 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Polipropileno
Incluye Tapón de rosca de PP
Llaves de paso PTFE
Tipo de producto Embudo