Learn More
Pyrex™ Conectores de rosca de polipropileno
Código de producto. 11383434
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Viton
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11383434 Viton paquete de 10
1 options
Código de producto. 11383434 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 4510/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.12€
    45.86€ / paquete de 10
    Ahorro 41.26€
    47% Descuento
En stock
Se fija fácilmente al instrumental de vidrio con tubos flexibles. Los conectores de rosca de polipropileno Pyrex™ soportan temperaturas de hasta 140 °C
  • Para su uso con todo el instrumental de vidrio fabricado por SciLabware Ltd y cuentan con entradas y salidas de rosca de 13 mm
  • Permite acoplar mangueras de caucho con un orificio de 9 mm y tubos flexibles al instrumental de vidrio de forma fácil y segura
  • Incluye juntas tóricas Viton
  • Máx. Temperatura: 140 °C
Especificaciones
Material Viton
Para utilizar con Calibre de 9 mm
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (English) 284 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 140 °C
Tipo de producto Conectores para tubos