Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca de polipropileno con orificios
Código de producto. 12725232 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12725232 Verde cada uno
1 options
Código de producto. 12725232 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 702082
En stock
Tapones de polipropileno con septo de caucho rojo/FEP para análisis rutinarios y una relación precio-rendimiento justa. Penetración fácil y segura de las agujas. Compatible con aplicaciones de muestreadores automáticos Agilent, Knauer y GC/HPLC.
  • Color verde
  • Septo de FEP de caucho rojo/incoloro
  • Para aplicaciones de GC y HPLC
  • Premontadas
Especificaciones
Color (sello) Caucho rojo/FEP sin color
Descripción Tapón de rosca de PP con orificio y septos premontados
Color Verde
Material Polipropileno
Septo Caucho rojo/FEP sin color
Para utilizar con (aplicación) GC y HPLC
Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de Resistencia de -40 °C a 110 °C/pureza analítica: medio/medio resistente a penetraciones/medio resellable
Para utilizar con (equipo) Agilent y Knauer Muestreadores automáticos
Tipo de producto Tapón de rosca