Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca de polipropileno con orificios
Código de producto. 15914880 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15914880 Blanco paquete de 100
1 options
Código de producto. 15914880 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 702113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.65€
    25.62€ / paquete de 100
    Ahorro 3.03€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Tapones de rosca de polipropileno para almacenamiento de muestras con un septo de silicona/PTFE analíticamente puro que está firmemente conectado al tapón.
  • Cubierta cerrada
  • Blanco
  • Septos premontados de PTFE azul/silicona blanca
Especificaciones
Descripción Tapones de rosca con septos de PTFE de silicona
Color Blanco
Material Polipropileno
Septo Silicona blanca/PTFE azul
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de muestras
Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de Resistencia de septos de -60 °C a 200 °C; sin embargo, tapón de PP solo hasta 120 °C/pureza analítica: alta
Grosor (métrico) 1,3 mm (septos)
Tipo de producto Tapón de rosca