Descripción
- Fabricados con polipropileno.
- Los tapones de rosca de repuesto para frascos de laboratorio están disponibles en una gran variedad de tamaños.
- Los anillos de vertido se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | Paquete de 100 |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |
| Los recipientes | Sí |
| Acabado del cuello | 30 mm |
| Boca | Ancha |
| Tipo de producto | Tapón de rosca a prueba de manipulación |
| Para utilizar con (equipo) | Para su uso con frascos de cuello ancho |