Descripción
- Hay cuatro opciones de materiales para elegir: polipropileno, nailon, PEEK , y acero inoxidable 304.
- La malla de nailon filtra partículas de hasta 8 μm.
- Son ideales para necesidades de macrofiltración más fina y son adecuados con todas las soluciones acuosas.
- La malla de polipropileno (PP) ofrece resistencia y estabilidad, además de ser resistente a la mayoría de los ácidos, álcalis y alcoholes.
- Estas pantallas son autoclavables.
- El PEEK La malla mantiene su forma y presenta una resistencia química superior.
- Son ideales para filtración general, son resistentes a soluciones ácidas y alcalinas y presentan estabilidad de temperatura hasta 250 °C.
- Los discos o láminas tejidos de acero inoxidable 304 son ideales para aplicaciones de alta presión diferencial, ya que son duraderos y presentan una resistencia adicional.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño de poro | 149 μm |
| Cantidad | 3Pack. |
| Grosor (métrico) | 149 μm |
| Tipo | Lámina de pantalla |
| Dimensiones (L x An) | 30 x 30cm |
| Longitud (imperial) | 11,8 in |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Anchura (imperial) | 11,8 in |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?