Learn More
Cole-Parmer™ Disco de pantalla de polipropileno
Código de producto. 11777113
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
149 μm
500 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11777113 500 μm paquete de 10
11797113 149 μm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11777113 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0663563
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Membrana Spectra/Mesh
• Membrana de polipropileno
• Membrana de acero inoxidable 304
• Spectra/mesh
Especificaciones
Material Polipropileno
Tamaño de poro 500 μm
Cantidad 10Pack
Grosor (métrico) 610 μm
Tipo Disco de pantalla
Diámetro (métrico) 55 mm