Learn More
Masterflex™ Racores de unión, pinza sanitaria, en T
Código de producto. 11710029 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Tamaño de abrazadera: 0,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
11710029 Tamaño de abrazadera: 0,75 in cada uno
1 options
Código de producto. 11710029 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3180661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    98.68€ / paquete de 1
    Ahorro 21.32€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Mantenga las condiciones sanitarias mientras combina o divide el flujo.
  • Los adaptadores en T estándar Tri-Clamp™ permiten dividir el flujo de líquido en dos o combinarlo en una trayectoria de flujo
  • Aunque ambos materiales pueden esterilizarse en autoclave, el PVDF tolera altas temperaturas mejor que el PP y funcionará de manera más consistente después de varios procesos de esterilización en autoclave.
  • Las abrazaderas y juntas necesarias para un sistema completo se venden por separado.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con Tamaño de abrazadera: 0,75 in
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -9 °C
Cantidad de embalaje 1 paquete
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Tipo de producto Conector sanitario