Learn More
Masterflex™ Racores reductores concéntricos, pinza sanitaria, recto
Descripción
- Los reductores concéntricos Tri-Clamp™ disminuyen en diámetro hacia el centro y forman un cilindro cónico.
- Aunque ambos materiales pueden esterilizarse en autoclave, el PVDF tolera altas temperaturas mejor que el PP y funcionará de manera más consistente después de varios procesos de esterilización en autoclave.
- Las abrazaderas y juntas necesarias para un sistema completo se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Tamaño de abrazadera: 1,5 x 0,75 pulg |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -9 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 paquete |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 82 °C |
| Tipo de producto | Conector sanitario |