Learn More
Masterflex™ Reductor concéntrico sanitario de polipropileno
Descripción
- Cumple con los requisitos para uso farmacéutico de la Clase IV de la Farmacopea estadounidense, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y 3 normas sobre el contacto con alimentos.
- Todos los accesorios son compatibles con Tri-Clamp™, accesorios.
- Excelente resistencia química.
- Características de lixiviado bajo.
- Los reductores concéntricos disminuyen en diámetro hacia el centro y forman un cilindro cónico.
- Aunque ambos materiales pueden esterilizarse en autoclave, el PVDF tolera altas temperaturas mejor que el PP y funcionará de manera más consistente después de varios procesos de esterilización en autoclave.
- Las abrazaderas y juntas necesarias para un sistema completo se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexión sanitaria |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | 15 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -9 °C |
| Propiedades de resistencia | Muy buena resistencia química |
| Tamaño de puerto | 2 pulgadas, 1 1/2 pulgadas |
| Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
| Presión máxima | 8,61 bar (125 psi) en condiciones ambientales si se usa una abrazadera de plástico de estilo de unión real |
| Max. Operating Temperature (English) | 180 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 82 °F |
| Mostrar más |