Learn More
ratiolab™ Tubos de muestra de polipropileno
Código de producto. 10268363
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10268363 12 mL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10268363 Proveedor ratiolab™ N.º de proveedor 3814010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    33.23€ / paquete de 1000
    Ahorro 15.77€
    32% Descuento
En stock
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos de muestras de polipropileno ratiolab™ están fabricados con polipropileno transparente.
  • 12 ml
  • Fondo redondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Polipropileno
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de muestras