Learn More
DeltaLab™ Tubo de centrífuga de fondo redondo de poliestireno
Descripción
- Muestras y/o recipientes de recogida de orina
- Esterilizable en autoclave
- Faldón externo
- Esterilizable en autoclave con tapón suelto
- Disponible en versiones estéril (EtO) y no estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 12 mL |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con | Centrifugación |
| Envase | En envase individual |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del fondo | Redondo |
| Closure Included | Sí |