Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de depósito de reactivo de polipropileno
Código de producto. 12766333 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml
Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml
Columnas de polipropileno Chromabond de 1, 3 y 6 ml
Cantidad:
1/paq.
10/pack
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Cantidad Tamaño de la unidad
12766333 Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml 10/pack cada uno
10348551 Columnas de polipropileno Chromabond de 1, 3 y 6 ml 1/paq. cada uno
10621502 Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml 1/paq. cada uno
10546701 Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml 10/pack paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12766333 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730389
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml
Tipo Columna del depósito de reactivo
Cantidad 10/pack