Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de depósito de reactivo de polipropileno
Código de producto. 10546701 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml
Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml
Columnas de polipropileno Chromabond de 1, 3 y 6 ml
Cantidad:
1/paq.
10/pack
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
10546701 Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml 10/pack paquete de 10
10348551 Columnas de polipropileno Chromabond de 1, 3 y 6 ml 1/paq. cada uno
10621502 Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml 1/paq. cada uno
12766333 Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml 10/pack cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10546701 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730389
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml
Tipo Columna del depósito de reactivo
Cantidad 10/pack