Learn More
BRAND™ Depósito de polipropileno
Código de producto. 15942957 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
220 ml/columna
40 ml/columna
50 ml/columna
60 ml/columna
6 ml/columna
Canales:
1
4
6
12
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Canales unitSize
15942957 60 ml/columna 4 paquete de 10
15922957 220 ml/columna 1 paquete de 10
15932957 6 ml/columna 12 paquete de 10
15952957 40 ml/columna 6 paquete de 10
15962957 50 ml/columna 1 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15942957 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 701454
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los depósitos permiten utilizar diferentes volúmenes y diferentes soluciones en el proceso automatizado de manipulación de líquidos.
  • Fondo plano o piramidal.
  • Sin ADNasa
  • Sin ARNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml/columna
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Volumen del pocillo (métrico) 60 ml
Esterilizables en autoclave
Canales 4
Forma del fondo Cónicos