Learn More
Vitlab™ Frascos de reactivo de polipropileno
Código de producto. 15201179
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15201179 1000 ml paquete de 10
12885733 250 ml paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15201179 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 101889
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos para almacenamiento a largo plazo de líquidos. Los frascos de reactivos de polipropileno VITLAB™ incluyen una boca más ancha para el llenado sencillo de polvos y materiales parecidos a pastas.
  • Frascos de reactivo transparentes
  • Buena resistencia química
  • Con tapa de rosca de polipropileno
  • Esterilizables en autoclave a 121° C (2 bar), conforme a DIN EN 285
  • El tamaño de 5000 ml cuenta con un asa para facilitar el transporte y el vertido
  • Aptos para alimentos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Ideal para polvos y materiales tipo pasta
Incluye Tapón de rosca
Material Polipropileno
N.° por paquete 10/Paq.
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 204 mm
Tipo de producto Frasco para reactivos
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 53 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca