Learn More
Vitlab™ Frascos de reactivo de polipropileno
Descripción
- Frascos de reactivo transparentes
- Buena resistencia química
- Con tapa de rosca de polipropileno
- Esterilizables en autoclave a 121° C (2 bar), conforme a DIN EN 285
- El tamaño de 5000 ml cuenta con un asa para facilitar el transporte y el vertido
- Aptos para alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para polvos y materiales tipo pasta |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 20/paquete |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 132 mm |
| Tipo de producto | Frasco para reactivos |
| Mostrar más |