Descripción
- Los tubos y el soporte de polipropileno son esterilizables en autoclave °a 121 °C durante 20 minutos (excepto las tapas de polietileno).
- Compatibles con microplacas estándar y adecuados para utilizarse con pipetas multicanal
- Tamaño de los tubos: diámetro exterior 8,8 mm, altura 45 mm Ideal para pruebas biológicas, como PCR* , estudios de captación celular, RIA y EIA .
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Admite | Microtubos (96) |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Microtubos de 1,2 ml |
| Cantidad | 10/pack |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |