Learn More
Mutexil™ Manguitos de protección de polipropileno
Código de producto. 11775453
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11775453 Transparente paquete de 1000
11765453 Blanco paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11775453 Proveedor Mutexil™ N.º de proveedor 3322050
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice manguitos de protección de polipropileno Mutexil™ para uso general sobre las mangas cuando los requisitos de seguridad ambiental y esterilidad lo determinen.
  • Con elástico en ambos extremos
  • Longitud: 40 cm
  • Blanco, transparente o azul
Especificaciones
Tipo de producto Manguito de uso general
Material Polietileno
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Longitud (métrico) 40 mm
Anchura (métrico) 20 mm