Learn More
Brady™ Bloqueo de la válvula esférica Prinzing de polipropileno
Código de producto. 11736785
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Anchura (métrico):
134,29 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (métrico) unitSize
11736785 Azul 134,29 mm cada uno
11766785 Azul 305 mm cada uno
11746785 Verde 134,29 mm cada uno
11776785 Verde 305 mm cada uno
11744944 Rojo 134,29 mm cada uno
11746685 Rojo 305 mm cada uno
11786785 Amarillo 305 mm cada uno
11756785 Amarillo 134,29 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11736785 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.80€
    47.85€ / paquete de 1
    Ahorro 6.95€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las dos mitades del bloqueo de válvula de bola Prinzing de polipropileno abarcan la palanca de la válvula de bola para protegerla contra la activación accidental de la válvula.
  • Las dos mitades del dispositivo rodean la palanca de la válvula de bola para protegerla contra la activación accidental de la válvula.
  • Bloquea tuberías de 12,70 a 31,75 mm en posición abierta y de 12,70 a 63,50 mm en posición cerrada.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de válvulas
Color Azul
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Bloqueo de la válvula esférica Prinzing
Dimensiones (Pr x An x Al) 77.47 x 134.37 x 103.38 mm
Dimensiones (L x An) 134,29 x 103,45 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 4,07 in
Altura (métrico) 103,45 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 13,43 cm (5,29 in)
Anchura (métrico) 134,29 mm