Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Printed Autoclave Bags
Código de producto. 30348768 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
630 x 410 mm
660 x 310 mm
780 x 620 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
30348768 660 x 310 mm paquete de 100
30348763 630 x 410 mm paquete de 100
30348765 780 x 620 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30348768
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.91€
    14.91€ / paquete de 100
    Ahorro 17.00€
    53% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves.
  • High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
  • Printed with biohazard warning
  • Specifications:
    • Certifications: ASTM D-1709-91 for Impact resistance of 165 g, ASTM D-1922-89 for tearing resistance of 480 g
    • Color: Clear
    • Material: Polypropylene
    • Quantity: 100 Pk.
    • Thickness: 40 μm
    • Type: Printed with biohazard warning
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón None
Color Clear
Desechables Single-use
Material Polypropylene
Esterilidad Non-sterile
N.° por paquete 100 Pk.
Dimensiones (L x An) 660 x 310 mm
Longitud (imperial) 25.98 in.
Anchura (imperial) 12.20 in.
Tipo de producto Autoclavable Bags
Longitud (métrico) 660 mm
Anchura (métrico) 310 mm
Grosor (métrico) 40 μm