Learn More
Karl Hecht™ Embudos de polipropileno para polvo
Código de producto. 10766942
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
65 mm
80 mm
Altura (métrico):
68 mm
76 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10766942 80 mm 76 mm cada uno
10208251 65 mm 68 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10766942 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 44002036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.50€
    3.92€ / paquete de 1
    Ahorro 1.58€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un tubo corto y ancho para facilitar la manipulación de materiales en polvo.
  • Transparente para la visibilidad de su contenido
  • Tubo corto y ancho para facilitar la manipulación con materiales en polvo
  • Disponibles en diferentes diámetros superiores.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 80 mm
Diámetro del tubo (métrico) 21 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 76 mm
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Canalización de materiales en polvo
Longitud del tubo (métrico) 25 mm
Tipo de producto Embudo de llenado (polvos)