Learn More
Brand™ Embudos de polipropileno para polvo, vástago de 23mm
Código de producto. 17410134 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Tamaño de la unidad
17410134 25 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 17410134 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 148030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.50€
    50.00€ / paquete de 10
    Ahorro 5.50€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con polipropileno ligero y duradero. Los embudos de polipropileno para polvo de Brand™ son una excelente opción para la transferencia de muestras sin restricciones de caudal.
  • Con tubo ancho y corto
  • Proporciona una excelente resistencia frente a choque térmico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Diámetro del tubo (métrico) 25 mm
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Translúcido
Longitud del tubo (métrico) 23 mm
Tipo de producto Embudo para polvo