Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR twin.tec™
Código de producto. 10767294 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Transparente
Estilo de falda:
Con faldón
Semi
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Estilo de falda Tamaño de la unidad
10767294 Azul Semi paquete de 25
10355672 Azul Con faldón paquete de 25
10690744 Transparente Semi paquete de 25
10120092 Transparente Con faldón paquete de 25
10100803 Rojo Con faldón paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10767294 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030128605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    154.00€ / paquete de 25
    Ahorro 18.00€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Utilice estas placas para procesos de automatización y de alto rendimiento, así como para PCR cuantitativa en tiempo real. Las placas de PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinan pocillos de polipropileno de paredes extremadamente delgadas para una transferencia de calor óptima y con un bastidor de policarbonato extremadamente sólido para ofrecer rigidez y resistencia al torque.
Utilice estas placas para procesos de automatización y de alto rendimiento, así como para PCR cuantitativa en tiempo real.Las placas de PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinan pocillos de polipropileno de paredes extremadamente delgadas para una transferencia de calor óptima y con un bastidor de policarbonato extremadamente sólido para ofrecer rigidez y resistencia al torque.
  • Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
  • Bastidor de policarbonato excepcionalmente sólido y resistente al par
  • Tolerancia entre pocillos mejorada
  • Esquina recortada y referencia alfanumérica de cuadricula
  • Se certifica que carece de inhibidores detectables de ADN humano, ADNasa, ARNasa y PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 25 paq.
Línea de productos Eppendorf
Color Azul
Desechables Sí
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) PCR en tiempo real
Estilo de falda Semi
Material Policarbonato
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 150 μl
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Ideal para PCR cuantitativa en tiempo real y se adapta a la mayoría de los cicladores térmicos
Cantidad 25/Paq.
Sin ARNasa Sí