Learn More
Multiroir Controlec™ Bandejas de transporte de plástico de polipropileno
Código de producto. 11780594
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
1.6 kg
2,5 kg
3,8 kg
7 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
11780594 7 kg cada uno
11750594 1.6 kg cada uno
11760594 2,5 kg cada uno
11770594 3,8 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11780594 Proveedor Multiroir Controlec™ N.º de proveedor AMBD8632
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Especificaciones
Tipo de producto Bandeja de transporte
Color Azul
Material Polipropileno
Fondo (métrico) 399 mm
Fondo interior (métrico) 507 mm
Altura (métrico) 448 mm
Altura (métrico) interior 278 mm
Longitud (métrico) 809 mm
Longitud (métrico) interior 686 mm
Modelo AMBD8632
Peso (métrico) 7 kg