Learn More
Kartell™ Tubo de ensayo plano de polipropileno
Código de producto. 11944279
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
16 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11944279 16 mm 1000 PCS
1 options
Código de producto. 11944279 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 8830303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.78€
    123.60€ / paquete de 1000
    Ahorro 219.18€
    63% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se suministran con tapones de polietileno a prueba de fugas y de cierre rápido. Los tubos de ensayo de polipropileno Kartell™ son aptos para centrifugación.
  • Fabricados con polipropileno para ofrecer una óptima resistencia química y térmica
  • A prueba de fugas y adecuado para centrifugación
  • El diseño del tapón evita cualquier contaminación por gotas de líquido en la superficie interior
  • Fuerza máxima: 4000 x g
  • Disponible en: azul (04), rojo (10), amarillo (06) y blanco (03)
  • Aprobado con certificado CE-IVD
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE e IVD
Color del tapón Blanco
Material del cierre Polietileno
Descripción Tubo de ensayo
Capacidad (métrico) 15 ml
Material Polipropileno
Desechables Un solo uso
Para utilizar con Adecuado para la centrifugación
Cantidad 1000/pack
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca