Learn More
Hirschmann™ Gradilla para pipetas de polipropileno
Código de producto. 10309951
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
94
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
10309951 94 cada uno
1 options
Código de producto. 10309951 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 8902101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.95€
    78.90€ / paquete de 1
    Ahorro 6.05€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Rack de almacenamiento económico para todas las marcas y tamaños de pipetas.
  • Giratorio con base estable y disco giratorio.
  • Con 94 orificios de diferentes diámetros para pipetas volumétricas de todos los tamaños, pipetas graduadas hasta 25 mL.
Especificaciones
Admite 94
Material Polipropileno
N.° por paquete 1 unidad
Cantidad 1 unidad
Diámetro exterior (métrico) 230 mm
Incluye Base reforzada y un disco giratorio adicional
Tipo de producto Soporte para pipetas
Altura (métrico) 470 mm