Learn More
VITLAB™ Soporte para pipetas de polipropileno
Código de producto. 15242709
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
94 de cualquier tamaño
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
15242709 94 de cualquier tamaño paquete de 2
1 options
Código de producto. 15242709 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 79194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    103.75€ / paquete de 2
    Ahorro 28.25€
    21% Descuento
En stock
Fabricados con polipropileno. El soporte para pipetas de polipropileno VITLAB™ tiene una placa base giratoria y estriada en la que se pueden asentar suavemente las puntas de pipeta.
  • Polipropileno
  • 94 perforaciones de diferentes diámetros
  • De fácil montaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Posiciones 94 de cualquier tamaño
Cantidad 1 unidad
Diámetro de la cavidad (métrico) 230 mm
Tipo de producto Soporte para pipeta
Altura (métrico) 470 mm