Learn More
Kartell™ Gradillas de pipetas de polipropileno
Código de producto. 11398370
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
94
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
11398370 94 cada uno
1 options
Código de producto. 11398370 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0026100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    44.57€ / paquete de 1
    Ahorro 4.43€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
La base giratoria tiene capacidad para 94 pipetas. Las gradillas de pipetas de polipropileno Kartell™ almacenan pipetas de varios tamaños de forma segura y práctica.
  • El soporte de sobremesa mantiene las pipetas organizadas y a mano
  • El soporte giratorio de dos niveles sostiene pipetas con un diámetro de hasta 14 mm.
  • Construcción de polipropileno para mayor durabilidad.
Especificaciones
Admite Pipetas (94)
Material Polipropileno
Posiciones 94
Para utilizar con (equipo) Soporte de pipetas de sobremesa
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 Paq.
Diámetro exterior (métrico) 230 mm
Tipo de producto Soporte para pipetas
Altura (métrico) 470 mm