Learn More
BrandTech™ Pipeteador de polipropileno
Código de producto. 10759421
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para pipetas de 10 ml
Para pipetas de 25 ml
Color:
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Color unitSize
10759421 Para pipetas de 10 ml Verde 1 PCS
10355711 Para pipetas de 25 ml Rojo 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10759421 Proveedor BrandTech™ N.º de proveedor 324694
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñados para adaptarse a todas las pipetas de vidrio y plástico. Los pipeteadores de polipropileno VITLab™ están codificados por colores para facilitar la identificación del volumen.
  • Para pipeteo de líquidos
  • El lento giro de las ruedas del actuador aspira el líquido en la pipeta
  • Cuando se presiona la válvula de purga de aire se vacía automáticamente la pipeta sin devolver el pistón
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Pipeteado de líquidos
Cantidad 1 unidad
Color Verde
Tipo Pipeteador
Para utilizar con (equipo) Para pipetas de 10 ml