Learn More
BRAND™ Bandejas fotográficas de polipropileno
Código de producto. 10558591 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10558591 70 mm cada uno
10643782 45 mm cada uno
10706711 160 mm cada uno
10499712 75 mm cada uno
10409722 120 mm cada uno
10079850 140 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10558591 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 156642
En stock
Bandejas fotográficas de polipropileno (PP) blanco apilable con fondo acanalado que mejora la estabilidad.
  • Bandejas fotográficas apilables de polipropileno (PP) blancas
  • Fondo acanalado que mejora la estabilidad, borde reforzado, paredes ligeramente inclinadas
  • Esterilizable en autoclave (121 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 240 x 70 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 70 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Material Polipropileno
Tipo Bandeja fotográfica
Anchura (métrico) 240 mm
N.° por paquete 1
Forma Rectangulares