Learn More
Eppendorf™ Tubos PCR - Individuales y Tiras
Código de producto. 10500082 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
No se incluye
Tapón con bisagras
Tira de tapones abovedados
Tiras de tapones planos
Formato:
Tiras de 8 tubos
Tiras de tubos para PCR rápida
Tubo individual
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Limpio para PCR (no estéril)
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,1 mL
0,2 mL
0,2 mL
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 1000
paquete de 120
paquete de 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Formato Grado de pureza o calidad Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10500082 Tapón con bisagras Tubo individual Limpio para PCR (no estéril) 0,2 mL paquete de 1000
15645367 Tapón con bisagras Tubo individual Apto para análisis forenses de ADN 0,2 mL paquete de 500
10401203 Tapón con bisagras Tubo individual Limpio para PCR (no estéril) 0,5 mL paquete de 500
11843432 No se incluye Tiras de 8 tubos Limpio para PCR (no estéril) 0,1 ml 120 PCS
10146704 Tira de tapones abovedados Tiras de 8 tubos Limpio para PCR (no estéril) 0,1 ml 120 PCS
10167184 Tiras de tapones planos Tiras de 8 tubos Limpio para PCR (no estéril) 0,1 ml 120 PCS
15983982 No se incluye Tiras de tubos para PCR rápida Limpio para PCR (no estéril) 0,1 mL paquete de 120
15903992 Tira de tapones abovedados Tiras de tubos para PCR rápida Limpio para PCR (no estéril) 0,1 mL paquete de 120
15993982 Tiras de tapones planos Tiras de tubos para PCR rápida Limpio para PCR (no estéril) 0,1 mL paquete de 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10500082 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030124332
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eppendorf Los tubos de PCR garantizan una distribución uniforme del calor a la muestra para un rendimiento de PCR óptimo. El diseño fácil de usar permite una fácil apertura y proporciona un sello seguro para evitar la evaporación.
Garantice la eficiencia y la transferencia de calor homogénea con estos tubos de polipropileno de paredes finas. Los tubos de PCR de polipropileno Eppendorf™ son fáciles de abrir, aunque proporcionan un cierre hermético para evitar la evaporación en
  • El diseño garantiza un sellado hermético para evitar la contaminación y la evaporación.
  • Las paredes delgadas de polipropileno garantizan una transferencia de calor eficiente y homogénea o resultados de PCR rápidos y de alta calidad.
  • 8 tubos de reacción en formato tira – Ideal para pequeños volúmenes de muestra. Fácilmente adaptable para la automatización.
  • Las tiras se pueden sellar mediante tapas de tira planas o abovedadas.
  • PCR Clean: Certificado libre de ADN humano, DNasa, RNasa e inhibidores de PCR).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 mL
Cantidad 120/pack
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) PCR
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Grado de pureza o calidad Limpio para PCR (no estéril)
Tipo de tapón Tapón con bisagras
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Formato Tubo individual
Tipo de producto Tubo para PCR de pared delgada