Learn More
Sampling Systems™ Pala de Polipropileno
Código de producto. 15839511 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15839511 1200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15839511 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8332P1
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Esta pala de polipropileno es excelente para usos generales de muestreo, raspado y agitación en el laboratorio.
  • Fabricada en polipropileno químicamente resistente
  • Diseño higiénico de una pieza
  • Longitud de la aguja de 1200 mm
Especificaciones
Tipo de producto Paleta
Material Polipropileno
Modelo De una pieza
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Agitación, raspado, muestreo
Longitud (métrico) 1200 mm
Longitud de la hoja (métrico) 290 mm
Anchura (métrico) de la hoja 133 mm