Learn More
Chemsplash Cubrebotas de polipropileno (PR ) Elástico con lazos
Descripción
Cubrebotas de polipropileno de 40 g/m²
- Material de polipropileno de 40 g/m²
- 2 bridas de polipropileno
- Costuras overlock
- 41 x 46 x 28 centímetros
- 10 pares/bolsa de polietileno, 250 pares/caja
- Libre de PFAS
Descripción: La cubierta de polipropileno está hecha de material de polipropileno de 40 GSM, lo que proporciona resistencia y durabilidad. Cuenta con costuras overlock para mayor confiabilidad y dos lazos de polipropileno para una sujeción segura. El tamaño de la cubrebotas es de 41 x 46 x 28 cm y se empaqueta con 10 pares por bolsa de polietileno y 250 pares por caja. Este producto está libre de PFAS, lo que garantiza la seguridad y el cumplimiento de los estándares de la industria.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Material | Polipropileno |
| Latex Free | Sí |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Tobillo elástico |
| Tipo de suela | Plana |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 41 x 46 x 28 cm |
| Peso (métrico) | 40 gsm |
| Mostrar más |