Learn More
Buerkle™ Bomba de pie OTAL™ fabricada en PP
Descripción
El tubo de inmersión telescópico se adapta a la altura del recipiente en la inserción. Bombas de pie OTAL con tubos dispensadores de PP resistentes a ácidos débiles, álcalis y detergentes.
- Manipulación sencilla: ambas manos están libres para el llenado
- Muy buena capacidad de la bomba debido a los fuelles de pie de gran volumen
- Con tapones universales de PVC blando, para aberturas de recipientes de 30 a 70 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Industrial |
| Caudal | 20/ l/min |
| Incluye | Tubos dispensadores de polipropileno de 15 mm de diámetro |
| Fondo (métrico) | 70 cm |
| Propiedades de resistencia | Álcalis, detergente, ácido débil |
| Diámetro de la abertura del tambor | 30 a 70 mm |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Bomba de pie |
| Para utilizar con (equipo) | Tambor de almacenamiento |