Learn More
Fisherbrand™ Punta de pipeta natural de polipropileno
Código de producto. 11587452 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 200μ L
De 1 a 250 μl
De 1 a 300 μl
De 200 a 1000 μl
De 250 a 1000 μl
De 500 a 2500 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11587452 De 200 a 1000 μl paquete de 1000
11557452 De 1 a 250 μl paquete de 1000
11597442 1 a 200μ L paquete de 1000
11567452 De 1 a 300 μl paquete de 1000
11597452 De 250 a 1000 μl paquete de 1000
11507462 De 500 a 2500 μL paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11587452
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Haga que el pipeteo sea mucho más sencillo y seguro incluso para las aplicaciones más sensibles. Las puntas de pipeta naturales de polipropileno Fisherbrand™ son perfectas para pipetas monocanal o multicanal, ya sean manuales o electrónicas.
  • Fabricada con polipropileno de alta calidad
  • Ajuste perfecto gracias al cono de ajuste preciso
  • Manipulación óptima gracias a su forma estable
  • Esterilizable en autoclave
  • Garantía de ausencia de polvo gracias al tratamiento de ionización especial
  • Disponible preesterilizada y sin esterilizar
  • Excelente transparencia debido a las superficies de gran calidad
  • Humedecimiento residual mínimo debido a la calidad controlada de las materias primas
  • Excelente exactitud volumétrica gracias al orificio de punta precisa
  • Volúmenes de punta orientados a la práctica
  • Puntas Aeroject™ con filtros especiales fabricados con PE-HD hidrófobo
  • Barrera de aerosol y para la protección contra la contaminación
  • Apta para todos los tipos de micropipeta más utilizados
Especificaciones
Volumen (métrico) De 200 a 1000 μl
Color Natural