Learn More
Brady™ Moldeo de polipropileno y cable Pro-Lock de acero inoxidable
Código de producto. 11751975 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11751975 Amarillo cada uno
11741975 Verde cada uno
11731975 Rojo 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11751975 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 225205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.20€
    36.81€ / paquete de 1
    Ahorro 5.39€
    12% Descuento
En stock
Este es un sistema de seguridad de aislamiento completo, ideal para asegurar válvulas o maquinaria industrial. El cable Pro-Lock de acero inoxidable y moldura de polipropileno solo se puede abrir y bloquear mediante una herramienta especial (no incluida).
  • Este es un sistema de seguridad de aislamiento completo, ideal para asegurar válvulas o maquinaria industrial.
  • Sólo se puede abrir y bloquear utilizando una herramienta especial (no incluida).
Especificaciones
Tipo de producto Cable de bloqueo
Alternate Part Number PRO-LOCK + CABLE DE 1,5 M PPROP& ACERO YL
Color Amarillo
Material Acero inoxidable
Descripción Pro-Lock y cable - 1,5 m
Diámetro (imperial) 1,97 in
Diámetro de la argolla (imperial) 0,26 in
Diámetro (métrico) 50 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 6,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Longitud (imperial) 1.64 yd.
Longitud (métrico) 1,5 m
Cantidad 1 unidad