Learn More
Brady™ Moldeo de polipropileno y cable Pro-Lock de acero inoxidable
Código de producto. 11741975
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11741975 Verde cada uno
11731975 Rojo 1 PCS
11751975 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11741975 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 225204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.20€
    36.81€ / paquete de 1
    Ahorro 5.39€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este es un sistema de seguridad de aislamiento completo, ideal para asegurar válvulas o maquinaria industrial. El cable Pro-Lock de acero inoxidable y moldura de polipropileno solo se puede abrir y bloquear mediante una herramienta especial (no incluida).
  • Este es un sistema de seguridad de aislamiento completo, ideal para asegurar válvulas o maquinaria industrial.
  • Sólo se puede abrir y bloquear utilizando una herramienta especial (no incluida).
Especificaciones
Tipo de producto Cable de bloqueo
Alternate Part Number PRO-LOCK + CABLE DE 1,5 M PPROP& ACERO GR
Color Verde
Material Acero inoxidable
Descripción Pro-Lock y cable - 1,5 m
Diámetro (imperial) 1,97 in
Diámetro de la argolla (imperial) 0,26 in
Diámetro (métrico) 50 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 6,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Longitud (imperial) 1.64 yd.
Longitud (métrico) 1,5 m
Cantidad 1 unidad