Learn More
Brady™ Polipropileno y fibra de vidrio moldeada Nylon Bloqueo de disyuntor sin orificio
Código de producto. 11791885 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
56,00 x 24,10 mm
82,60 x 40,30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11791885 56,00 x 24,10 mm cada uno
11701895 82,60 x 40,30 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11791885 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065396
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.70€
    14.60€ / paquete de 1
    Ahorro 2.10€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Estos bloqueos de interruptores sin orificios son extremadamente versátiles y fáciles de instalar utilizando un diseño de tornillo de mariposa patentado, sin necesidad de destornilladores. Simplemente ajuste el bloqueo de forma segura en la lengüeta del interruptor, coloque la cubierta sobre el tornillo de mariposa y bloquee la cubierta para evitar que la abrazadera se afloje.
  • Las abrazaderas desmontables (incluidas) amplían la gama de rompedores aplicables.
  • Acepta grilletes de cerradura de hasta 7 mm de diámetro.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de disyuntor
Color Rojo
Material Relleno de vidrio Nylon
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Dispositivo de bloqueo de disyuntor sin orificio de 120/277 V
Diámetro de la argolla (imperial) 0,3 in
Diámetro de la argolla (métrico) 7 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 25.40 x 56.01 x 24.13 mm
Dimensiones (L x An) 56,00 x 24,10 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 0,95 in
Altura (métrico) 24,1 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 2,205 in
Anchura (métrico) 58 mm