Learn More
Cole-Parmer™ Conjunto de eje mezclador de polipropileno
Código de producto. 11749988 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
70 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11749988 70 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11749988 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0636720
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Utilice estos conjuntos de paletas de plástico para mezclar la mayoría de soluciones corrosivas y ácidos. Los conjuntos de eje de mezclador de polipropileno ofrecen mejor resistencia química que el acero inoxidable.
Elija entre tres —plásticos: polipropileno, polietileno o —PTFE según la compatibilidad química de sus soluciones. Para la mezcla de líquidos muy viscosos.
Especificaciones
Diámetro (métrico) 70 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Longitud del mango (métrico) 350 mm L
Cantidad 1 Paq.
Tipo Conjunto de eje de mezclador