Learn More
Hirschmann™ Placa de microtitulación de polipropileno
Código de producto. 10053961
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
384
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.° de pocillos unitSize
10053961 384 cada uno
1 options
Código de producto. 10053961
Marca: Hirschmann™ 9241184
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas de plástico desechables con insertos de vidrio sueltos
Plástico desechable no tratado con insertos de vidrio sueltos 250μL transparente 384 Bien Hirschmann
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 16 x 24
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Volumen total del pocillo (métrico) 250 μl
Incluye Cubierta de plástico translúcido incluida en el alcance estándar de la entrega.