Learn More
Eppendorf™ Microplacas de polipropileno con Recovermax™ Well Design
Código de producto. 10208793 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 80
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
10208793 Estéril paquete de 80
1 options
Código de producto. 10208793 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030602307
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Experimente una nueva dimensión de transparencia con™ las microplacas Eppendorf. Las microplacas de polipropileno Eppendorf con Recovermax™ Well Design proporcionan la solución óptima para sus necesidades de aplicación. La alta robustez y precisión permiten un pipeteo, control y recuperación fiables de las muestras.
  • Polipropileno transparente (PP) sin igual para mejorar la visibilidad de las muestras
  • OptiTrack Matrix™ : 30Identificación de muestras hasta un % más rápida y menos errores de pipeteo gracias al etiquetado alfanumérico de alto contraste
  • ™ Diseño de pozo RecoverMax: Geometría de pocillos optimizada para un volumen restante mínimo y una excelente mezcla propiedades
  • Bordes de pocillos elevados y superficie lisa para un cierre fiable, incluso con sellado térmico
  • Estabilidad de centrifugación excepcional de hasta 6,000 × g
  • El polipropileno garantiza una alta resistencia a productos químicos, tensiones mecánicas y temperaturas extremas fabricados sin agentes antideslizantes, plastificantes o biocidas – materiales que podrían tener un efecto negativo en los bioensayos
  • Escala de temperatura de - 86 °C a 100 °C
  • Capacidad de esterilización en autoclave (121 °C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Blanco, Fondo transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
RCF máx. 6 000 x G
Cantidad 80/paq.
Con reborde Borde
Intervalo de temperatura (métrico) De -86 °C a +100 °C