Learn More
Brand™ Tubo de polipropileno para microcentrífuga
Código de producto. 10492281 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10492281 0,5 mL 1000 PCS
1 options
Código de producto. 10492281 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 780507
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos para microcentrífuga Brand™ con tapón se ajustan a los rotores más comunes y pueden centrifugarse a una RFC de hasta 30 000.
  • Sin destellos, burbujas de aire y estrías
  • Grosor de pared uniforme para ofrecer resultados uniformes y repetibles
  • Tapones para un sellado hermético y sin fugas fácil de abrir, incluso cuando se usan guantes
  • Simplifica la identificación de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapa de bloqueo
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Color Transparente
Envase 1000/paq.
RCF máx. 10000xG