Descripción
- Para microtubos con tapones de rosca acoplados o a granel
- Adecuado para su uso con tapones a prueba de manipulación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Inserto de tapa de microtubo |
| Material | Polipropileno |
| Color | Rojo |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -196°C a +121°C |
| Para utilizar con (equipo) | Microtubos, tapones de rosca |