Learn More
BRAND™ Inserto de tapón de polipropileno para microtubos
Código de producto. 10480243 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10480243 Azul paquete de 500
10548931 Rojo paquete de 500
10324851 Amarillo paquete de 500
10028960 Verde paquete de 500
15527851 Blanco paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10480243 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 780721
En stock
El inserto de tapón de polipropileno BRAND para microtubos se puede usar con todos los tapones de rosca a prueba de manipulación y permite una fácil identificación de las muestras.
  • Para microtubos con tapones de rosca acoplados o a granel
  • Adecuado para su uso con tapones a prueba de manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Inserto de tapa de microtubo
Material Polipropileno
Color Azul
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +121°C
Para utilizar con (equipo) Microtubos, tapones de rosca