Learn More
Buerkle™ Cuchara dosificadora de polipropileno
Código de producto. 11981491 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Longitud (métrico):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Anchura (métrico):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11981491 10 mL 100 mm 34 mm 1 PCS
10352243 25 mL 135 mm 44 mm cada uno
10496441 50 mL 160 mm 55 mm 1 PCS
10350782 100 mL 200 mm 70 mm cada uno
10448521 250 mL 260 mm 90 mm cada uno
10524132 500 mL 315 mm 118 mm cada uno
10648052 1000 mL 385 mm 134 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11981491 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 96140010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoge y mide polvos y gránulos. La cuchara dosificadora de polipropileno Buerkle™ está calibrada para evaluar con precisión el volumen en el borde.
Pala graduada universal para llenado y medición de polvos y gránulos. Para la medición exacta, la pala graduada debe llenarse en exceso y el exceso en el borde superior de la pala debe limpiarse.
  • Hechos de polipropileno duradero
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Volumen calibrado cuando está lleno hasta el borde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 0,34 oz
Capacidad (métrico) 10 mL
Color Blanco
Tipo de producto Cuchara medidora
Para utilizar con (aplicación) Para el llenado y la medición de gránulos y polvos
Anchura (métrico) 34 mm
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 100 mm