Learn More
BRAND™ Pipetas dosificadoras de polipropileno
Código de producto. 11813920 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11813920 10 ml paquete de 12
11718168 1 ml paquete de 12
11803920 5 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11813920 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 27613
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estructura de polipropileno de alta claridad. Calibrado para administrar y resistente a roturas.
  • Fabricación de polipropileno, plástico tipo 3
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Subdivisiones: 0,1 ml
  • Se suministran en paquetes de 12
  • La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Calibrado
Calibración Para el suministro
Material Polipropileno
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Graduaciones 0,1 ml
Tipo de graduación Impreso
Cantidad 12/paq.
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 330 mm