Descripción
- Fabricación de polipropileno, plástico tipo 3
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
- Subdivisiones: 0,1 ml
- Se suministran en paquetes de 12
- La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
- Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Calibrado | Sí |
| Calibración | Para el suministro |
| Material | Polipropileno |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Azul |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Tipo de graduación | Impreso |
| Cantidad | 12/paq. |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Mostrar más |